Ácido o-acetilsalicílico ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12488.0E
A12488.22
A12488.36
A12488.0EEA
187
EUR
A12488.0E
A12488.22
A12488.36
Ácido o-acetilsalicílico ≥99%
Ácido o-acetilsalicílico
Purity: 99%
CAS No.: 50-78-2
Molecular Formula: C9H8O4
Formula Weight: 180.15
Flash Point: 250°(482°F)
Melting Point: 133-140°
Beilstein Reference: 779271
Merck Reference: 14,851
MDL No.: MFCD00002430
Fórmula:
2-(CH₃CO₂)C₆H₄CO₂H Ponto de ebulição: 140 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 133…140 °C Densidade: 1,400 Ponto de Inflamação: 250 °C (482 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002430 Número CAS: 50-78-2 EINECS: 200-064-1 Merck Index: 14,851 |