Print…
4-Acetamidobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A12711.18 A12711.30
A12711.18EA 54 EUR
A12711.18 A12711.30
4-Acetamidobenzoic acid ≥98%
4-Acetamidobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 556-08-1 Molecular Formula: C9H9NO3 Formula Weight: 179.18 Melting Point: ca 261° dec. Beilstein Reference: 390602
Fórmula: C₉H₉NO₃
Ponto de ebulição: 399 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼ 261 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002534
Número CAS: 556-08-1
EINECS: 209-114-7