3-Acetamidobenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15902.14
A15902.22
A15902.14EA
31.1
EUR
A15902.14
A15902.22
3-Acetamidobenzoic acid ≥98%
3-Acetamidobenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 587-48-4
Molecular Formula: C9H9NO3
Formula Weight: 179.18
Melting Point: 249-252°
Beilstein Reference: 2210867
Fórmula:
C₉H₉NO₃ Ponto de Fusão: 249…252 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013983 Número CAS: 587-48-4 EINECS: 209-600-9 |