Print…
3,6-Dihydroxyphthalonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
141135-25G 141135-5G
SIAL141135-25GEA 211 EUR
SIAL141135-25G SIAL141135-5G
3,6-Dihydroxyphthalonitrile, Sigma-Aldrich®
3,6-Dihydroxyphthalonitrile
Fórmula: C₈H₄N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001790
Número CAS: 4733-50-0
EINECS: 225-241-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II