Print…
3,6-Dihydroxyphthalonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
232050050 232050250
ACRO232050050EA 35.2 EUR
ACRO232050050 ACRO232050250
3,6-Dihydroxyphthalonitrile 98%
3,6-Dihydroxyphthalonitrile
Fórmula: C₈H₄N₂O₂
Ponto de Fusão: >230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001790
Número CAS: 4733-50-0
EINECS: 225-241-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Brown to khaki Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %