Print…
3,4-Dicianoanilina 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile
L13433.03 L13433.06
L13433.03EA 61.9 EUR
L13433.03 L13433.06
3,4-Dicianoanilina 98%
3,4-Dicianoanilina
Purity: 98% CAS No.: 56765-79-8 Molecular Formula: C8H5N3 Formula Weight: 143.15 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 2937382 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00041741
Fórmula: C₈H₅N₃
Peso Molecular: 143.15 g/mol
Ponto de ebulição: 321
Ponto de Fusão: 179…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041741
Número CAS: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III