Print…
3,4-Dicianoanilina 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile
401020100 401020250 401020050
ACRO401020100EA 287 EUR
ACRO401020100 ACRO401020250 ACRO401020050
3,4-Dicianoanilina 97%
3,4-Dicianoanilina
Fórmula: C₈H₅N₃
Peso Molecular: 143.15 g/mol
Ponto de ebulição: 321
Ponto de Fusão: 177…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041741
Número CAS: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance White to yellow to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %