Print…
Isophthalonitrile para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41355.0100 8.41355.0500
8.41355.0100EA 52.7 EUR
8.41355.0100 8.41355.0500
Isophthalonitrile para síntese, Sigma-Aldrich®
Isophthalonitrile
Fórmula: C₈H₄N₂
Ponto de ebulição: 288 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 158…160 °C
Densidade: 4,42 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001795
Número CAS: 626-17-5
EINECS: 210-933-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Encomendar
Solubility 0.7 g/l (20 °C)
Melting Point 162 - 163 °C
Molar Mass 128.13 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Boiling Point 288 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.014 hPa (20 °C)
Density 1.3 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Benzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-Dicyanobenzene
Hill Formula C8H4N2