Print…
Isophthalonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
163660050 163662500
ACRO163660050EA 18.5 EUR
ACRO163660050 ACRO163662500
Isophthalonitrile 98%
Isophthalonitrile
Fórmula: C₈H₄N₂
Ponto de ebulição: 288 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 161…165 °C
Densidade: 4,42 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >150 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001795
Número CAS: 626-17-5
EINECS: 210-933-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to tan Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 159 to 163 °C
GC ≥97.5 %