Print…
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Cyanobenzene-1-sulphonyl chloride
A16042.06 A16042.03
A16042.06EA 213 EUR
A16042.06 A16042.03
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2-Cyanobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97% CAS No.: 69360-26-5 Molecular Formula: C7H4ClNO2S Formula Weight: 201.63 Melting Point: 65-69° Beilstein Reference: 2721588 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00052341
Fórmula: C₇H₄ClNO₂S
Peso Molecular: 201.63 g/mol
Ponto de Fusão: 65…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052341
Número CAS: 69360-26-5
UN: 3261
ADR: 8 III