Print…
3-Ethoxybenzonitrile 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A13908.06 A13908.14
A13908.06EA 32 EUR
A13908.06 A13908.14
3-Ethoxybenzonitrile 95%
3-Ethoxybenzonitrile
Purity: 95% CAS No.: 25117-75-3 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.529 Boiling Point: 241-244° UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001805
Fórmula: C₉H₉NO
Ponto de ebulição: 241…244 °C
Densidade: 1,047
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001805
Número CAS: 25117-75-3
EINECS: 246-632-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III