Print…
Anthranilonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Cyanoaniline, o-Cyanoaniline, 2-Aminobenzonitrile, o-Aminobenzonitrile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A89901-100G A89901-25G
SIALA89901-100GEA 171 EUR
SIALA89901-100G SIALA89901-25G
Anthranilonitrile, Sigma-Aldrich®
Anthranilonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂
Ponto de ebulição: 268 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 47 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007631
Número CAS: 1885-29-6
EINECS: 217-549-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III