Print…
4-Cyanobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
124826-25G 124826-5G 124826-1G
SIAL124826-25GEA 318 EUR
SIAL124826-25G SIAL124826-5G SIAL124826-1G
4-Cyanobenzoyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Cyanobenzoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClNO
Ponto de ebulição: 150…151 °C (25 mmHg)
Ponto de Fusão: 78,5 °C
Número MDL : MFCD00001822
Número CAS: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
UN: 3261
ADR: 8,II