Print…
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
154550050 154550250
ACRO154550050EA 47.4 EUR
ACRO154550050 ACRO154550250
4-Cyanobenzoyl chloride 98%
4-Cyanobenzoyl chloride
Fórmula: C₈H₄ClNO
Ponto de ebulição: 150…151 °C (25 mmHg)
Ponto de Fusão: 66…70 °C
Número MDL : MFCD00001822
Número CAS: 6068-72-0
EINECS: 228-005-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 70 °C
Titration RCOCl ≥97.5 %