Print…
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
133698-100G 133698-500G 133698-5G
SIAL133698-100GEA 165 EUR
SIAL133698-100G SIAL133698-500G SIAL133698-5G
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄Cl₂O₂S
Peso Molecular: 211.07 g/mol
Ponto de ebulição: 272
Ponto de Fusão: 51
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007439
Número CAS: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN: 3261
ADR: 8 II