Print…
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 4-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
158560050 158560250 158561000 158565000
ACRO158560050EA 26.1 EUR
ACRO158560050 ACRO158560250 ACRO158561000 ACRO158565000
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride 97%
4-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄Cl₂O₂S
Peso Molecular: 211.07 g/mol
Ponto de ebulição: 272
Ponto de Fusão: 50…52 °C
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007439
Número CAS: 98-60-2
EINECS: 202-685-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 55 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %
Titrable acid ≤0.002 meq/g