Print…
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
546968-25G 546968-5G
SIAL546968-25GEA 221 EUR
SIAL546968-25G SIAL546968-5G
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄Cl₂O₂S
Peso Molecular: 211.07 g/mol
Número MDL : MFCD00051697
Número CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8 II