Print…
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A10283.06 A10283.03 A10283.14
A10283.06EA 97.1 EUR
A10283.06 A10283.03 A10283.14
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2888-06-4 Molecular Formula: C6H4Cl2O2S Formula Weight: 211.07 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5690 Melting Point: ca 21° Boiling Point: 102-104°/1mm Beilstein Reference: 2937139 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00051697
Fórmula: C₆H₄Cl₂O₂S
Peso Molecular: 211.07 g/mol
Ponto de ebulição: 102…104 °C (1 mmHg)
Ponto de Fusão: ∼ 21 °C
Densidade: 1.499
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051697
Número CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8 II