Print…
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
356480010 356480050 356480250
ACRO356480010EA 23.3 EUR
ACRO356480010 ACRO356480050 ACRO356480250
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
3-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄Cl₂O₂S
Ponto de ebulição: 102 °C (,9 mmHg)
Densidade: 1,499 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051697
Número CAS: 2888-06-4
EINECS: 220-753-0
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5690 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %