Print…
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
546925-25G 546925-5G
SIAL546925-25GEA 514 EUR
SIAL546925-25G SIAL546925-5G
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄Cl₂O₂S
Peso Molecular: 211.07 g/mol
Ponto de ebulição: 88…92 °C (0.1 mmHg)
Ponto de Fusão: 28
Densidade: 1.548 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00051520
Número CAS: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 3265
ADR: 8 II