2-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2-Chlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14054.06
A14054.14
A14054.06EA
88.1
EUR
A14054.06
A14054.14
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 2905-23-9
Molecular Formula: C6H4Cl2O2S
Formula Weight: 211.07
Flash Point: 140°(284°F)
Refractive Index: 1.5760
Melting Point: 26-28°
Boiling Point: 150-152°/12mm
Beilstein Reference: 974321
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00051520
Fórmula:
C₆H₄Cl₂O₂S Peso Molecular: 211.07 g/mol Ponto de ebulição: 150…152 °C (12 mmHg) Ponto de Fusão: 26…28 °C Densidade: 1.548 Ponto de Inflamação: 140 °C (284 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051520 Número CAS: 2905-23-9 EINECS: 220-807-3 UN: 3265 ADR: 8 II |