Print…
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
357460010 357460050
ACRO357460010EA 27.5 EUR
ACRO357460010 ACRO357460050
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride 98%
2-Chlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₄Cl₂O₂S
Ponto de ebulição: 150…152 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 28 °C
Densidade: 1,548 g/cm³
Ponto de Inflamação: 60 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00051520
Número CAS: 2905-23-9
EINECS: 220-807-3
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange-red Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5745 to 1.5775 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %