Print…
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
177547-100G 177547-25G
SIAL177547-100GEA 238 EUR
SIAL177547-100G SIAL177547-25G
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
2,5-Dichlorobenzenesulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃Cl₃O₂S
Ponto de Fusão: 39 °C
Número MDL : MFCD00007429
Número CAS: 5402-73-3
EINECS: 226-453-6
UN: 3261
ADR: 8,II