Print…
2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4,5-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A19390.06 A19390.22
A19390.06EA 31.9 EUR
A19390.06 A19390.22
2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2,4,5-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 15945-07-0 Molecular Formula: C6H2Cl4O2S Formula Weight: 279.96 Melting Point: 67-71° Beilstein Reference: 1112595 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007428
Fórmula: C₆H₂Cl₄O₂S
Peso Molecular: 279.96 g/mol
Ponto de Fusão: 67…71 °C
Densidade: 1.88 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007428
Número CAS: 15945-07-0
EINECS: 240-079-0
UN: 3261
ADR: 8 II