2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,3,4-Trichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A15865.03
A15865.06
A15865.03EA
39.1
EUR
A15865.03
A15865.06
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride ≥97%
2,3,4-Trichlorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 34732-09-7
Molecular Formula: C6H2Cl4O2S
Formula Weight: 279.96
Melting Point: 61-65°
Beilstein Reference: 2649436
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00024871
Fórmula:
C₆H₂Cl₄O₂S Ponto de Fusão: 61…65 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00024871 Número CAS: 34732-09-7 EINECS: 252-174-4 UN: 3261 ADR: 8,II |