4-Chlorothioanisole ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Chloro-4-(methylthio)benzene, 4-Chlorophenyl methyl sulphide
A11025.06
A11025.14
A11025.06EA
42.5
EUR
A11025.06
A11025.14
4-Chlorothioanisole ≥98%
4-Chlorothioanisole
Purity: 98%
CAS No.: 123-09-1
Molecular Formula: C7H7ClS
Formula Weight: 158.65
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.600
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 223°
Beilstein Reference: 2041509
MDL No.: MFCD00013643
Fórmula:
C₇H₇ClS Ponto de ebulição: 223 °C Ponto de Fusão: 27…28 °C Densidade: 1,220 Ponto de Inflamação: 90 °C (194 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013643 Número CAS: 123-09-1 EINECS: 204-600-5 |