Print…
2-Clorofenol ≥98%, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 1-Chloro-2-hydroxybenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C62794-100G C62794-1KG C62794-2KG
SIALC62794-100GEA 51.3 EUR
SIALC62794-100G SIALC62794-1KG SIALC62794-2KG
2-Clorofenol ≥98%, Sigma-Aldrich®
2-Clorofenol
Fórmula: C₆H₅ClO
Ponto de ebulição: 175 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 72 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002159
Número CAS: 95-57-8
EINECS: 202-433-2
UN: 2021
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02173