Print…
2,6-Diclorofenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D70201-100G D70201-25G
SIALD70201-100GEA 109 EUR
SIALD70201-100G SIALD70201-25G
2,6-Diclorofenol, Sigma-Aldrich®
2,6-Diclorofenol
Fórmula: C₆H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: ∼219 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 68 °C
Densidade: 1,653 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002176
Número CAS: 87-65-0
EINECS: 201-761-3
UN: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,03099