Print…
3,4-Diclorofenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D70406-25G D70406-5G
SIALD70406-25GEA 148 EUR
SIALD70406-25G SIALD70406-5G
3,4-Diclorofenol, Sigma-Aldrich®
3,4-Diclorofenol
Fórmula: C₆H₄Cl₂O
Peso Molecular: 163 g/mol
Ponto de ebulição: 247
Ponto de Fusão: 66…68 °C
Densidade: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002258
Número CAS: 95-77-2
EINECS: 202-450-5
UN: 2020
ADR: 6.1 III