1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Chloro-1,3-dimethoxybenzene
B24834.06
B24834.14
B24834.22
B24834.06EA
41.4
EUR
B24834.06
B24834.14
B24834.22
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene ≥98%
1-Chloro-3,5-dimethoxybenzene
Purity: 98%
CAS No.: 7051-16-3
Molecular Formula: C8H9ClO2
Formula Weight: 172.61
Flash Point: 112°(233°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 234°
Beilstein Reference: 2327304
MDL No.: MFCD00008382
Fórmula:
C₈H₉ClO₂ Ponto de ebulição: 234 °C Ponto de Fusão: 32…36 °C Ponto de Inflamação: 112 °C (233 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008382 Número CAS: 7051-16-3 EINECS: 230-330-2 |