Print…
1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
237329-10G 237329-50G
SIAL237329-10GEA 61.4 EUR
SIAL237329-10G SIAL237329-50G
1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno, Sigma-Aldrich®
1-Cloro-2,4-dinitrobenzeno
Fórmula: C₆H₃ClN₂O₄
Ponto de ebulição: 315 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 52…54 °C
Densidade: 1,7 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 194 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007075
Número CAS: 97-00-7
EINECS: 202-551-4
UN: 3441
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02155