Print…
2-Chloro-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1-Chloro-2-hydroxy-5-nitrobenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C61208-10G C61208-50G
SIALC61208-10GEA 47.8 EUR
SIALC61208-10G SIALC61208-50G
2-Chloro-4-nitrophenol, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-nitrophenol
Fórmula: C₆H₄ClNO₃
Ponto de Fusão: 109…112 °C
Número MDL : MFCD00043910
Número CAS: 619-08-9
EINECS: 210-578-8