Print…
2-Chloro-6-nitrophenol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A17172.14 A17172.03 A17172.06
A17172.14EA 278 EUR
A17172.14 A17172.03 A17172.06
2-Chloro-6-nitrophenol ≥98%
2-Chloro-6-nitrophenol
Purity: 98% CAS No.: 603-86-1 Molecular Formula: C6H4ClNO3 Formula Weight: 173.56 Odour: Characteristic Melting Point: 69-71° MDL No.: MFCD00024233
Fórmula: C₆H₄ClNO₃
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00024233
Número CAS: 603-86-1
EINECS: 210-061-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III