Print…
4-Amino-2,6-dichlorophenol 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dichloro-4-hydroxyaniline
A11568.09 A11568.18 A11568.30
A11568.09EA 31.4 EUR
A11568.09 A11568.18 A11568.30
4-Amino-2,6-dichlorophenol 97%
4-Amino-2,6-dichlorophenol
Purity: 97% CAS No.: 5930-28-9 Molecular Formula: C6H5Cl2NO Formula Weight: 178.02 Melting Point: 164-169° Beilstein Reference: 2361665
Fórmula: C₆H₅Cl₂NO
Ponto de ebulição: 304 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 164…169 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007875
Número CAS: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4