4-Amino-2,6-dichlorophenol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3,5-Dichloro-4-hydroxyaniline
103480050
103480250
ACRO103480050EA
17
EUR
ACRO103480050
ACRO103480250
4-Amino-2,6-dichlorophenol 98%
4-Amino-2,6-dichlorophenol
Fórmula:
C₆H₅Cl₂NO Ponto de ebulição: 304 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 164…168 °C |
Número MDL :
MFCD00007875 Número CAS: 5930-28-9 EINECS: 227-671-4 |
Appearance | Beige to light brown to light red Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 164 to 168 °C |
Solubility | (2.5 % in 96 % ethanol) Clear to slightly hazy |
Titration with TBAH | ≥97.5 % |