Print…
4-Cloroanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C22415-100G C22415-1KG C22415-500G C22415-5G
SIALC22415-100GEA 35.7 EUR
SIALC22415-100G SIALC22415-1KG SIALC22415-500G SIALC22415-5G
4-Cloroanilina, Sigma-Aldrich®
4-Cloroanilina
Fórmula: C₆H₆ClN
Ponto de ebulição: 232 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 69…71 °C
Densidade: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007835
Número CAS: 106-47-8
EINECS: 203-401-0
UN: 2018
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136