Print…
3-Cloroanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
C22407-5G C22407-100G C22407-500G
SIALC22407-5GEA 35.9 EUR
SIALC22407-5G SIALC22407-100G SIALC22407-500G
3-Cloroanilina, Sigma-Aldrich®
3-Cloroanilina
Fórmula: C₆H₆ClN
Ponto de ebulição: 230,5 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –10,4 °C
Densidade: 1,216 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007765
Número CAS: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02136