Print…
3,5-Dicloroanilina, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D55792-100G D55792-10G
SIALD55792-100GEA 78.1 EUR
SIALD55792-100G SIALD55792-10G
3,5-Dicloroanilina, Sigma-Aldrich®
3,5-Dicloroanilina
Fórmula: C₆H₅Cl₂N
Ponto de ebulição: 262 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007774
Número CAS: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN: 3442
ADR: 6.1,II