Print…
Isotiocianato de 2-Clorofenilo ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A18238.06 A18238.14
A18238.06EA 72.2 EUR
A18238.06 A18238.14
Isotiocianato de 2-Clorofenilo ≥97%
Isotiocianato de 2-Clorofenilo
Purity: 97% CAS No.: 2740-81-0 Molecular Formula: C7H4ClNS Formula Weight: 169.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6608 Odour: Pungent Boiling Point: 260-262° Beilstein Reference: 2081473 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004801
Fórmula: C₇H₄ClNS
Ponto de ebulição: 260…262 °C
Densidade: 1,287
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004801
Número CAS: 2740-81-0
UN: 2922
ADR: 8,III