Print…
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2,4-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,3-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene
B20178.06 B20178.14
B20178.06EA 28.3 EUR
B20178.06 B20178.14
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥97%
2,4-Dichlorophenyl isothiocyanate
Purity: 97% CAS No.: 6590-96-1 Molecular Formula: C7H3Cl2NS Formula Weight: 204.08 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Irritating Boiling Point: 130-133°/2mm Beilstein Reference: 777072 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00037827
Fórmula: C₇H₃Cl₂NS
Ponto de ebulição: 130…133 °C (2 mmHg)
Ponto de Fusão: 36…39 °C
Densidade: 1,410
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00037827
Número CAS: 6590-96-1
EINECS: 229-527-6
UN: 2923
ADR: 8,III