2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1,3-Dichloro-2-isothiocyanatobenzene
L12672.06
L12672.03
L12672.06EA
230
EUR
L12672.06
L12672.03
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate ≥98%
2,6-Dichlorophenyl isothiocyanate
Purity: 98+%
CAS No.: 6590-95-0
Molecular Formula: C7H3Cl2NS
Formula Weight: 204.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Boiling Point: 122-124°/8mm
Beilstein Reference: 639061
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041056
Fórmula:
C₇H₃Cl₂NS Ponto de ebulição: 122…124 °C (8 mmHg) Ponto de Fusão: 42…44 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00041056 Número CAS: 6590-95-0 UN: 2923 ADR: 8,III |