Print…
Isocianato de 3-clorofenilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
245682-100G 245682-5G
SIAL245682-100GEA 52.6 EUR
SIAL245682-100G SIAL245682-5G
Isocianato de 3-clorofenilo, Sigma-Aldrich®
Isocianato de 3-clorofenilo
Fórmula: C₇H₄ClNO
Ponto de ebulição: 202 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –4,4 °C
Densidade: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00002016
Número CAS: 2909-38-8
EINECS: 220-822-5
UN: 3382
ADR: 6.1,I