Print…
Isocianato de 2-clorofenilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B21489.06 B21489.14
B21489.06EA 51.6 EUR
B21489.06 B21489.14
Isocianato de 2-clorofenilo ≥98%
Isocianato de 2-clorofenilo
Fórmula: C₇H₄ClNO
Ponto de ebulição: 189 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,273 g/cm³ (20 °C)
Número CAS: 3320-83-0
EINECS: 222-023-7
UN: 3382
ADR: 6.1,I