Print…
2,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0397-25G D0397-5G
TCIAD0397-25GEA 175 EUR
TCIAD0397-25G TCIAD0397-5G
2,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97.0% (por GC)
2,5-Dichlorophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₃Cl₂NO
Ponto de ebulição: 242 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 19 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002002
Número CAS: 5392-82-5
EINECS: 226-396-7
UN: 2250
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2eeeaabb57895e6bf3823210b0fd7ca14263a36a&vid=2eeeaabb57895e6bf3823210b0fd7ca14263a36a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 22.0 to 26.0 deg-C