3,5-Dichlorophenyl isocyanate para síntese
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
3,5-Dichlorophenylisocyantae
8.42691.0001
8.42691.0005
8.42691.0001EA
0
EUR
8.42691.0001
8.42691.0005
3,5-Dichlorophenyl isocyanate para síntese
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Fórmula:
C₇H₃Cl₂NO Peso Molecular: 188.01 g/mol Ponto de ebulição: 264 Ponto de Fusão: 32…34 °C Densidade: 1.38 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013859 Número CAS: 34893-92-0 EINECS: 252-276-9 UN: 2250 ADR: 6.1 II |