3,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A19991.06
A19991.14
A19991.06EA
99.6
EUR
A19991.06
A19991.14
3,5-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 34893-92-0
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 28-32°
Boiling Point: 242-244°
Beilstein Reference: 510282
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00013859
Fórmula:
C₇H₃Cl₂NO Ponto de ebulição: 242…244 °C Ponto de Fusão: 28…32 °C Densidade: 1,380 Ponto de Inflamação: 134 °C (273 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013859 Número CAS: 34893-92-0 EINECS: 252-276-9 UN: 2250 ADR: 6.1,II |