Print…
3,5-Dichlorophenyl isocyanate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 3,5-Dichlorophenylisocyantae
314140050 314140010 314140250
ACRO314140050EA 82.1 EUR
ACRO314140050 ACRO314140010 ACRO314140250
3,5-Dichlorophenyl isocyanate 96%
3,5-Dichlorophenyl isocyanate
Fórmula: C₇H₃Cl₂NO
Peso Molecular: 188.01 g/mol
Ponto de ebulição: 243 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 29…35 °C
Densidade: 1.38 g/cm³
Ponto de Inflamação: 110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013859
Número CAS: 34893-92-0
EINECS: 252-276-9
UN: 2250
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance White to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 35 °C
GC ≥95 %