Print…
2,6-Dichlorophenyl isocyanate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L10421.03 L10421.06
L10421.03EA 25.3 EUR
L10421.03 L10421.06
2,6-Dichlorophenyl isocyanate ≥98%
2,6-Dichlorophenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 39920-37-1 Molecular Formula: C7H3Cl2NO Formula Weight: 188.01 Flash Point: 76°(168°F) Melting Point: 42-46° Boiling Point: 101°/5mm Beilstein Reference: 608323 UN No.: 2250 MDL No.: MFCD00002003
Fórmula: C₇H₃Cl₂NO
Ponto de ebulição: 101 °C (5 mmHg)
Ponto de Fusão: 42…46 °C
Ponto de Inflamação: 76 °C (168 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002003
Número CAS: 39920-37-1
EINECS: 254-699-4
UN: 2250
ADR: 6.1,II