3,4-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A16298.06
A16298.14
A16298.06EA
49.8
EUR
A16298.06
A16298.14
3,4-Dichlorophenyl isocyanate ≥97%
3,4-Dichlorophenyl isocyanate
Purity: 97%
CAS No.: 102-36-3
Molecular Formula: C7H3Cl2NO
Formula Weight: 188.01
Flash Point: 123°(253°F)
Odour: Irritating
Boiling Point: 118-120°/18mm
Beilstein Reference: 608325
UN No.: 2250
MDL No.: MFCD00002017
Fórmula:
C₇H₃Cl₂NO Ponto de ebulição: 118…120 °C (18 mmHg) Ponto de Fusão: 40…44 °C Ponto de Inflamação: 123 °C (253 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002017 Número CAS: 102-36-3 EINECS: 203-026-2 UN: 2250 ADR: 6.1,II |