2-Chloro-5-iodobenzoic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L20161.06
L20161.14
L20161.22
L20161.06EA
66.6
EUR
L20161.06
L20161.14
L20161.22
2-Chloro-5-iodobenzoic acid ≥97%
2-Chloro-5-iodobenzoic acid
Purity: 97%
CAS No.: 19094-56-5
Molecular Formula: C7H4ClIO2
Formula Weight: 282.46
Melting Point: 156-161°
Beilstein Reference: 2254110
Fórmula:
C₇H₄ClIO₂ Ponto de Fusão: 156…161 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00079731 Número CAS: 19094-56-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |